Learn More
Hidrato de ácido dodecatungstosilícico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| CAS | 12027-43-9 |
| Color | Amarillo |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Fórmula molecular | H4O40SiW12 |
| Número MDL | MFCD00036271 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | tungstosilicic acid, tungstosilicic acid hydrate, p.a., tungstosilicic acid hydrate, purum p.a., tungstosilicic acid hydrate, reagent grade, tungstosilicic acid hydrate trace metals basis, tungstate 4-, m12-orthosilicato 4--ko:ko:ko:ko':ko':ko':ko:ko:ko:ko':ko':ko' tetracosa-m-oxododecaoxododeca-, hydrogen 1:4 |
| Clave InChI | HIKIIEGSHYIJCC-UHFFFAOYSA-K |
| SMILES | O[Si](O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)(O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O |
| Nombre IUPAC | 9-[(7-hydroxy-1,1,3,3,5,5,7,7-octaoxotetratungstoxan-1-yl)oxy]-1,1,3,3,5,5,7,7,11,11,13,13,15,15,17,17-hexadecaoxo-2,4,6,8,10,12,14,16-octaoxa-9-sila-1,3,5,7,11,13,15,17-octatungstaheptadecane-1,9,17-triol |
| Mostrar más |