Learn More
Docusato de sodio, TRC
Código de producto. 30380928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380928 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30380928 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4946601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Docusate Sodium
CAS 577-11-7
Fórmula molecular C20 H37 O7 S . Na
Cantidad 1 g
Sinónimo Docusate sodium, Sodium 1,4-bis[(2-ethylhexyl)oxy]-1,4-dioxobutane-2-sulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio; 1,4-bis(2-etilhexoxi)-1,4-dioxobutano-2-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 444.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.2158