Learn More
Docusate Sodium, MedChemExpress
Descripción
Docusate Sodium (Dioctyl sulfosuccinate sodium salt) is a laxative used to for the research of constipation, for constipation due to the use of opiates it maybe used with a stimulant laxative, can be taken by mouth or rectally.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Docusate Sodium |
| CAS | 577-11-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H37NaO7S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Dioctyl sulfosuccinate sodium salt |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 20 mg/mL (44.99 mM) |
| SMILES | O=C(OCC(CC)CCCC)C(S(=O)(O[Na])=O)CC(OCC(CC)CCCC)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 444.56 |
| Mostrar más |