Especificaciones
| Descripción | Portadocumentos, DIN A5 |
| Para utilizar con (equipo) | Todos los gabinetes de 590 a 1555 mm de ancho |
| Peso (métrico) | 0,30 kg |
| Material | Plástico |
| Tipo de producto | Portadocumentos |