Learn More
Solución médica, Chem-Lab
Código de producto. 11930349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
11930349 1 L 1 LT
1 options
Código de producto. 11930349 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.0404.1000
Se utiliza como disolvente de limpieza en seco de hidrocarburos. La solución médica, Chem-Lab es una solución de plumbito de sodio(PbO–NaOH) fabricada de conformidad con la norma ASTM D-4952. También se utiliza para eliminar el azufre de mercaptano
El «proceso de edulcoración del médico» es un proceso químico industrial para convertir los mercaptanos de la gasolina ácida en disulfuros para eliminar el olor ofensivo. No afecta al color oscuro ni disminuye las emisiones tóxicas del motor de dióxido de azufre causadas por el azufre.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium plumbite
Color Incoloro
CAS 1310-73-2, 1317-36-8
Fórmula molecular HNaO
Densidad 1.1g/mL
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Información de solubilidad Soluble in water
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Viscosidad 1.8cSt
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodio plumbito solución (Doctor solución)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Doctor solution