Learn More
Docosyl Ferulate, TRC
Código de producto. 30384532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384532 10 mg
30380120 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30384532 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49465010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101927-24-6
Fórmula molecular C32 H54 O4
Peso molecular (g/mol) 502.77
Sinónimo (E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic Acid Docosyl Ester, Docosyl trans-ferulate, E-Ferulic Acid Docosyl Ester
Nombre IUPAC docosil (E)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)prop-2-enoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(OC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Docosyl Ferulate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H54O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-27-36-32(34)26-24-29-23-25-30(33)31(28-29)35-2/h23-26,28,33H,3-22,27H2,1-2H3/b26-24+
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.4022