Learn More
Docosapentaenoic acid 22n-3, MedChemExpress
Description
Docosapentaenoic acid (22n-3) is a component of phospholipids found in all animal cell membranes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Docosapentaenoic acid 22n-3 |
| Forma física | Liquid |
| CAS | 24880-45-3 |
| Color | Colorless |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H34O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (151.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(O)=O |
| Show More |