Learn More
Éster Metílico de Ácido Docosanoico, TRC
Código de producto. 30136833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136833 5 g 5 g
17949544 10 g 10 g
17960085 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136833 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD6788605G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 929-77-1
Fórmula molecular C23 H46 O2
Peso molecular (g/mol) 354.61
Sinónimo Behenic Acid Methyl Ester, Kemester 9022, Kemester 9027-90, Methyl Behenate, Methyl Docosanoate, Methyl n-Docosanoate, NSC 158426
Nombre IUPAC docosanoato de metilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Behenic Acid Methylester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C23H46O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h3-22H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.3498
Porcentaje de pureza >95%