Learn More
Docosanoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16479366
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16479366 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16479366 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW013049
MedChemExpress Docosanoic acid is poorly absorbed, and a cholesterol-raising saturated fatty acid in humans.
Docosanoic acid is poorly absorbed, and a cholesterol-raising saturated fatty acid in humans.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Docosanoic acid
CAS 112-85-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H44O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 1.43 mg/mL (4.20 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 1 mg/mL (2.94 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 340.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.59
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation