Learn More
Ácido docosanoico, 85 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10676174 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10676174 250 g Frasco de vidrio 250 g
10451810 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
2 options
Código de producto. 10676174
Marca: Thermo Scientific Acros 334812500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-85-6 | C22H44O2 | 340.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-85-6
Fórmula molecular C22H44O2
Peso molecular (g/mol) 340.58
Número MDL MFCD00002807
Clave InChI UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo behenic acid, 1-docosanoic acid, n-docosanoic acid, hydrofol acid 560, docosoic acid, hydrofol 2022-55, glycon b-70, behensaeure, docosanoicacid, docosansaeure
PubChem CID 8215
ChEBI CHEBI:28941
Nombre IUPAC ácido docosanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Docosanoic acid
Punto de fusión 80.0°C to 82.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 306.0°C (60.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 g
Beilstein 02, 391
Índice Merck 15, 1022
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.58
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico
Forma física Polvo cristalino