Learn More
Ácido docosanoico-22,22,22-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Docosanoic-22,22,22-d3 Acid |
| CAS | 1193721-67-3 |
| Fórmula molecular | C22H41D3O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Docosanoic-22,22,22-d3 Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H,23,24)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido docosanoico-22,22,22-d3 |
| Peso molecular (g/mol) | 343.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.35 |