Learn More
Ácido docosanoico-12,12,13,13-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Docosanoic Acid-12,12,13,13-D4 |
| CAS | 1219804-98-4 |
| Fórmula molecular | C22 D4 H40 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Docosanoic-12,12,13,13-d4 acid, Docosanoic acid-d4, Docosanoic acid-12,12,13,13-d4, Docosanoic Acid-12,12,13,13-D4, Behenic acid-12,12,13,13-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C22H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H,23,24)/i10D2,11D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCCCCCCCC)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 12,12,13,13-tetradeuterodocosanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 344.6082 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.3592 g/mol |
| Mostrar más |