Learn More
Ácido docosanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Docosanedioic Acid |
| CAS | 505-56-6 |
| Fórmula molecular | C22 H42 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,20-Eicosanedicarboxylic Acid, 1,22-Docosanedioic Acid, Docosan-1,22-dioic Acid, Felogenic Acid, Phellogenic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H42O4/c23-21(24)19-17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22(25)26/h1-20H2,(H,23,24)(H,25,26) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido docosanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 370.567 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.308 |