Learn More
Docosanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486807 250 mg 250 miligramos
15476807 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33924.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 57402-36-5 | C22H44O | 324.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57402-36-5
Fórmula molecular C22H44O
Peso molecular (g/mol) 324.59
Número MDL MFCD07780595
Clave InChI ULCXRAFXRZTNRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo behenoyl, n-docosanal, docosyl aldehyde, 1-docosanal
PubChem CID 3017068
Nombre IUPAC docosanol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Docosanal
Punto de fusión 57°C to 60°C
Fórmula lineal CH3(CH2)20CHO
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.59
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Docosanal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Docosanal