Learn More
Ácido docosahexaenoico, TRC
Código de producto. 30008563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008563 250 mg 250 miligramos
30006410 50 mg 50 miligramos
17910105 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008563 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD494500250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6217-54-5
Fórmula molecular C22 H32 O2
Peso molecular (g/mol) 328.49
Sinónimo 4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid, (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-, 4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid, (all-Z)- (8CI), Docosahexaenoic acid (6CI), (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid, (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-Docosahexaenoic acid, (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-Docosahexenoic acid, (all-Z)-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid, 4-cis,7-cis,10-cis,13-cis,16-cis,19-cis-Docosahexaenoic acid, AlgaMac 3050, Algatrium, AquaGrow Advantage, C22:6, Cervonic acid, DHA, DHA 22, DHA 22HG, DHA 46, DHA 46A, DHA S Rosemary Sun, DHASCO, DHASCO-HM, DHASCO-S, DHASCO-T, Doconexent, Efalex, Marinol D 50TG, Martek DHA HM, Martek DHA Powder KS 35, Martek DHA Powder KSF 58, Martek DHA-S, Maxigard, Monolife 50, Monolife 90, Ropufa 60, S.Presso, all-Z-Docosahexaenoic acid, all-cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid, δ4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
Nombre IUPAC (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-ácido hexaenoico
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Docosahexaenoic Acid (DHA)
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.2402