Learn More
Ácido docosahexaenoico N-Succinimida, TRC
Código de producto. 30373164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373164 25 mg
30373832 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30373164 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49459525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 160801-26-3
Fórmula molecular C26H35NO4
Peso molecular (g/mol) 425.56
Sinónimo (all-Z)-1-[(1-Oxo-4,7,10,13,16,19-docosahexaenyl)oxy]-2,5-pyrrolidinedione
Nombre IUPAC 2,5-dioxopirrolidina-1-il (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoato
SMILES O(C(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)N1C(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Docosahexaenoic Acid N-Succinimide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H35NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-26(30)31-27-24(28)22-23-25(27)29/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-23H2,1H3/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.26