Learn More
Docosahexaenoic acid, MedChemExpress
Descripción
Docosahexaenoic Acid (DHA) is an omega-3 fatty acid abundantly present brain and retina. It can be obtained directly from fish oil and maternal milk.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Docosahexaenoic acid |
| CAS | 6217-54-5 |
| Color | Incolora |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H32O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | DHA Cervonic acid |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (304.42 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (152.21 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 328.49 |
| Mostrar más |