Learn More
Docosahexaenoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16481466
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481466 200 mg 200 miligramos
16468856 100 mg 100 miligramos
16452306 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16481466 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2167
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
MedChemExpress Docosahexaenoic Acid (DHA) is an omega-3 fatty acid abundantly present brain and retina. It can be obtained directly from fish oil and maternal milk.
Docosahexaenoic Acid (DHA) is an omega-3 fatty acid abundantly present brain and retina. It can be obtained directly from fish oil and maternal milk.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Docosahexaenoic acid
CAS 6217-54-5
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H32O2
Cantidad 200 mg
Sinónimo DHA Cervonic acid
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (304.42 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (152.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 328.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.49
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation