Learn More
Éster etílico del ácido docosahexaenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Docosahexaenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 81926-94-5 |
| Fórmula molecular | C24 H36 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid, ethyl ester, (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-, 4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid, ethyl ester, (all-Z)-, C22:6 n-3 Ethyl ester, Cervonic acid ethyl ester, Docosahexaenoic acid ethyl ester, Ethyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoate, Ethyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate, Ethyl (all-Z)-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoate, Ethyl docosahexaenoate, Incromega DHA 700ESR, (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18,20-21H,3-4,7,10,13,16,19,22-23H2,1-2H3/b6-5-,9-8-,12-11-,15-14-,18-17-,21-20- |
| SMILES | CCOC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC |
| Nombre IUPAC | (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 356.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.2715 |