Learn More
Éster etílico del ácido docosahexaenoico-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Docosahexaenoic Acid-d5 Ethyl Ester |
| CAS | 159146-01-7 |
| Fórmula molecular | C24H31D5O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Docosahexaenoic Acid D5 Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-4-2/h12-23H,3-11H2,1-2H3/b13-12+,15-14+,17-16+,19-18+,21-20+,23-22+/i19D,20D,21D,22D,23D |
| SMILES | [2H]\C(=C/C=C/C=C/C=C/CCCCCCCCC)\C(=C(/[2H])\C(=C(/[2H])\C(=O)OCC)\[2H])\[2H] |
| Nombre IUPAC | (2E,4E,6E,8E,10E,12E)-2,3,4,5,6-pentadeuteriodocosa-2,4,6,8,10,12-hexaenoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 361.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.3029 |