missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DOCK180 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16822345 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16822345 20 μL 20 microlitros
16812345 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16822345 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 234211AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a loosely associated peripheral membrane protein related to the LanC family of bacterial membrane-associated proteins involved in the biosynthesis of antimicrobial peptides. This protein may play a role as a peptide-modifying enzyme component in eukaryotic cells. Previously considered a member of the G-protein-coupled receptor superfamily, this protein is now in the LanC family. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified.

Especificaciones

Antígeno DOCK180
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.44 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica DOCK1
N.º de referencia del gen Q14185
Alias de gen ced5, dedicator of cytokinesis 1, DOCK1, DOCK180
Símbolos de los genes DOCK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno DOCK180 Fusion Protein Ag18069
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1793
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.