Learn More
Metabolito de docetaxel M4 , CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Docetaxel Metabolite M4 |
| CAS | 157067-34-0 |
| Fórmula molecular | C43 H49 N O15 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3-Oxazolidinepropanoic acid, α-hydroxy-5,5-dimethyl-2,4-dioxo-β-phenyl-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, 3-Oxazolidinepropanoic acid, α-hydroxy-5,5-dimethyl-2,4-dioxo-β-phenyl-, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,4β,4aβ,6β,9α(αR*,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl (αR,βS)-α-hydroxy-5,5-dimethyl-2,4-dioxo-β-phenyl-3-oxazolidinepropanoic acid, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete, benzenepropanoic acid deriv., RPR 104943 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C43H49NO15/c1-21-25(56-36(51)31(48)29(23-14-10-8-11-15-23)44-37(52)40(5,6)59-38(44)53)19-43(54)34(57-35(50)24-16-12-9-13-17-24)32-41(7,33(49)30(47)28(21)39(43,3)4)26(46)18-27-42(32,20-55-27)58-22(2)45/h8-17,25-27,29-32,34,46-48,54H,18-20H2,1-7H3/t25-,26-,27+,29-,30+,31+,32-,34-,41+,42-,43+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](N6C(=O)OC(C)(C)C6=O)c7ccccc7)C(=C([C@@H](O)C3=O)C5(C)C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 819.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 819.3102 |