Learn More
Docetaxel Hidroxi tert-Butilcarbamato (TRC), TRC
Código de producto. 30374750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374750 10 mg
30387860 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30374750 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49442510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154044-57-2
Fórmula molecular C43 H53 N O15
Peso molecular (g/mol) 823.88
Sinónimo Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-[[(2-hydroxy-1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-[[(2-hydroxy-1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,4β,4aβ,6β,9α(αR*,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete, benzenepropanoic acid deriv., RPR 104952
SMILES CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)CO)c6ccccc6)C(=C([C@@H](O)C3=O)C5(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Docetaxel hydroxy tert-Butylcarbamate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C43H53NO15/c1-22-26(56-37(52)32(49)30(24-14-10-8-11-15-24)44-38(53)59-39(3,4)20-45)19-43(54)35(57-36(51)25-16-12-9-13-17-25)33-41(7,34(50)31(48)29(22)40(43,5)6)27(47)18-28-42(33,21-55-28)58-23(2)46/h8-17,26-28,30-33,35,45,47-49,54H,18-21H2,1-7H3,(H,44,53)/t26-,27-,28+,30-,31+,32+,33-,35-,41+,42-,43+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 823.3415