Learn More
Docetaxel Hydrate, TRC
Código de producto. 30009580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009580 250 mg 250 miligramos
30007421 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009580 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD494420250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 700367-34-6
Fórmula molecular C43 H53 N O14 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 825.89
Sinónimo Benzenepropanoic acid, β-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxy-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, hydrate, (αR,βS)- (9CI), Docetaxel hydrate
SMILES O.CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c6ccccc6)C(=C([C@@H](O)C3=O)C5(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Docetaxel Hydrate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C43H53NO14.H2O/c1-22-26(55-37(51)32(48)30(24-15-11-9-12-16-24)44-38(52)58-39(3,4)5)20-43(53)35(56-36(50)25-17-13-10-14-18-25)33-41(8,34(49)31(47)29(22)40(43,6)7)27(46)19-28-42(33,21-54-28)57-23(2)45;/h9-18,26-28,30-33,35,46-48,53H,19-21H2,1-8H3,(H,44,52);1H2/t26-,27-,28+,30-,31+,32+,33-,35-,41+,42-,43+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 825.3572