Learn More
Docetaxel EP Impureza E, Mikromol™
Descripción
Docetaxel EP Impureza E
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Deacetylbaccatin-III |
| CAS | 32981-86-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 10-Deacetylbaccatin-III |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C29 H36 O10 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 10-O-Deacetylbaccatin III, 7,11-Methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,9,11-tetrahydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,9,11-tetrahydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one, 10-Deacetylbaccatin III, 10-Desacetylbaccatin III, NSC 251677, 7,11-Methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,9,11-tetrahydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-, [2aR-(2aalpha,4beta,4abeta,6beta,9alpha,11alpha,12alpha,12aalpha,12balpha)]-, Tax-11-en-9-one, 5beta,20-epoxy-1,2alpha,4,7beta,10beta,13alpha-hexahydroxy-, 4-acetate 2-benzoate (8CI), 10beta-Deacetylbaccatin III, Docetaxel Anhydrous Impurity E, Docetaxel Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H36O10/c1-14-17(31)12-29(36)24(38-25(35)16-9-7-6-8-10-16)22-27(5,23(34)21(33)20(14)26(29,3)4)18(32)11-19-28(22,13-37-19)39-15(2)30/h6-10,17-19,21-22,24,31-33,36H,11-13H2,1-5H3/t17-,18-,19+,21+,22-,24-,27+,28-,29+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](O)C(=C([C@@H](O)C3=O)C5(C)C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 544.59 |
| Mostrar más |