Learn More
Docetaxel-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | d9-Docetaxel |
| CAS | 940867-25-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C43 D9 H44 N O14 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Docetaxel-d9, Docetaxel D9 (tert-butyl D9) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C43H53NO14/c1-22-26(55-37(51)32(48)30(24-15-11-9-12-16-24)44-38(52)58-39(3,4)5)20-43(53)35(56-36(50)25-17-13-10-14-18-25)33-41(8,34(49)31(47)29(22)40(43,6)7)27(46)19-28-42(33,21-54-28)57-23(2)45/h9-18,26-28,30-33,35,46-48,53H,19-21H2,1-8H3,(H,44,52)/t26-,27-,28+,30-,31+,32+,33-,35-,41+,42-,43+/m0/s1/i3D3,4D3,5D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(OC(=O)N[C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]1C[C@@]2(O)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]4[C@@]5(CO[C@@H]5C[C@H](O)[C@@]4(C)C(=O)[C@H](O)C(=C1C)C2(C)C)OC(=O)C)c6ccccc6)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 816.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 816.4031 |
| Mostrar más |