Learn More
Docetaxel anhidro, LoGiCal
Código de producto. 30461487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461487 10 mg 10 miligramos
1 options
Codice prodotto. 30461487 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR3390.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Docetaxel
CAS 114977-28-5
Nombres de analitos o componentes Docetaxel
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C43 H53 N O14
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete, benzenepropanoic acid deriv., Docetaxel, Docetaxol, Docetere, Duopafei, N-Debenzoyl-N-tert-butoxycarbonyl-10-deacetyltaxol, RP 56976, SID 530, Taxotel, Taxotere, Benzenepropanoic acid, beta-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-alpha-hydroxy-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (alphaR,betaS)-, 5beta,20-Epoxy-1,7beta,10beta-trihydroxy-9-oxotax-11-ene-2alpha,4,13alpha-triyl 4-acetate 2-benzoate 13-[(2R,3S)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-3-phenylpropanoate], Benzenepropanoic acid, beta-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-alpha-hydroxy-, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aalpha,4beta,4abeta,6beta,9alpha(alphaR*,betaS*),11alpha,12alpha,12aalpha,12balpha]]-
Fórmula InChI InChI=1S/C43H53NO14/c1-22-26(55-37(51)32(48)30(24-15-11-9-12-16-24)44-38(52)58-39(3,4)5)20-43(53)35(56-36(50)25-17-13-10-14-18-25)33-41(8,34(49)31(47)29(22)40(43,6)7)27(46)19-28-42(33,21-54-28)57-23(2)45/h9-18,26-28,30-33,35,46-48,53H,19-21H2,1-8H3,(H,44,52)/t26-,27-,28+,30-,31+,32+,33-,35-,41+,42-,43+/m0/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c6ccccc6)C(=C([C@@H](O)C3=O)C5(C)C)C
Nombre IUPAC 5β ,20-Epoxi-1,7β ,10β -trihidroxi-9-oxotax-11-eno-2α ,4,13α -triil 4-acetato 2-benzoato 13-[(2R,3S)-3-[[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]amino]-2-hidroxi-3-fenilpropanoato]
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 807.88
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 807,3466 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.