Learn More
Thermo Scientific Chemicals Docetaxel, 98 %
Código de producto. 15316097 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15316097 250 mg 250 miligramos
15345068 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15316097 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 456262500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    208.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 23.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 114977-28-5 | C43H53NO14 | 807.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114977-28-5
Fórmula molecular C43H53NO14
Peso molecular (g/mol) 807.88
Clave InChI ZDZOTLJHXYCWBA-VCVYQWHSSA-N
Sinónimo docetaxel, taxotere, docetaxel anhydrous, docetaxol, emdoc, docetaxel, trihydrate, docetaxel inn, taxotere tn, unii-699121phca, txl
PubChem CID 148124
ChEBI CHEBI:4672
SMILES CC1=C2C(C(=O)C3(C(CC4C(C3C(C(C2(C)C)(CC1OC(=O)C(C(C5=CC=CC=C5)NC(=O)OC(C)(C)C)O)O)OC(=O)C6=CC=CC=C6)(CO4)OC(=O)C)O)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Docetaxel
Punto de fusión 186.0°C to 192.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 807.88
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Docetaxel
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.