Learn More
R&D Systems™ Docetaxel
Código de producto. 18782674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18782674 10 mg 10 miligramos
18732704 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18782674 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4056/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.96€
    202.65€ / 10 miligramos
    Ahorro 21.31€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Microtubule stabilizer
Binds and stabilizes microtubules; leads to cell cycle arrest and apoptosis. Displays significant antitumor activity in ovarian and gastric tumors. Prevents microtubule depolymerization and disassembly in the absence of GTP. Exhibits cytotoxic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114977-28-5
Fórmula molecular C43H53NO14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Docetaxel
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 807.88
Pureza >99%
Peso molecular 807.89