Learn More
Éter 2',7,10-tris(trietilsilílico) de docetaxel, TRC
Código de producto. 30370682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30370682 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30370682 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4944702.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Docetaxel 2',7,10-Tris(triethylsilyl) Ether
CAS 149107-86-8
Fórmula molecular C61H95NO14Si3
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 2',7,10-Tris(triethylsilyl)docetaxel, [2aR-[2aalpha,4beta,4abeta,6beta,9alpha(alphaR*,betaS*),11alpha,12alpha,12aalpha,12balpha]]-beta-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-alpha-[(triethylsilyl)oxy]-benzenepropanoic Acid 12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4,6-bis[(triethylsilyl)oxy]-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C61H95NO14Si3/c1-18-77(19-2,20-3)74-45-37-46-60(39-69-46,72-41(11)63)51-53(71-54(65)43-35-31-28-32-36-43)61(68)38-44(40(10)47(58(61,15)16)49(52(64)59(45,51)17)75-78(21-4,22-5)23-6)70-55(66)50(76-79(24-7,25-8)26-9)48(42-33-29-27-30-34-42)62-56(67)73-57(12,13)14/h27-36,44-46,48-51,53,68H,18-26,37-39H2,1-17H3,(H,62,67)/t44-,45-,46+,48-,49+,50+,51-,53-,59+,60-,61+/m0/s1
SMILES CC[Si](CC)(CC)O[C@H]([C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c1ccccc1)C(=O)O[C@H]2C[C@@]3(O)[C@@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@H]5[C@@](C)([C@H](C[C@H]6OC[C@@]56OC(=O)C)O[Si](CC)(CC)CC)C(=O)[C@H](O[Si](CC)(CC)CC)C(=C2C)C3(C)C
Peso molecular (g/mol) 1150.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 1149.606
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.