Learn More
R&D Systems™ Dobutamine hydrochloride
Descripción
β1- and β2-adrenoceptor agonist with some action at the α1-adrenoceptor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dobutamine hydrochloride |
| CAS | 49745-95-1 |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C18H24ClNO3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.85 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 337.84 |