Learn More
Dobutamine hydrochloride, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61333.03
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15453939
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.00€
    253.65€ / 1 g
    Ahorro 28.35€
    10% Descuento
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Dobutamine hydrochloride is a catecholamine that acts as a β-adrenergic receptor agonist with potent positive inotropic effects in vivo. It has its strongest effects on β1 receptors, with lesser but significant β2 receptor activation and only weak α1 receptor actions. As a result, it strongly increases cardiac contractility with modest chronotropic, arrhythmogenic, and vascular side effects. It is also a polyphenolic antioxidant and can inhibit all human carbonic anhydrase isoforms with Ki values near 1 μM.
Solubility
Soluble in water or ethanol with warming. Also soluble in methanol
Notes
Solutions oxidize readily at pH greater than 11. Protect solutions from light
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
49745-95-1
337.84
BQKADKWNRWCIJL-UHFFFAOYNA-N
65324
hydrogen 4-(2-{[4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-yl]amino}ethyl)benzene-1,2-diol chloride
C18H24ClNO3
MFCD00153795
dobutamine hydrochloride, dobutamine hcl, dobutrex, inotrex, dl-dobutamine hydrochloride, dobutamina clorhidrato spanish, 4-2-4-4-hydroxyphenyl butan-2-ylamino ethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, +--4-2-3-p-hydroxyphenyl-1-methylpropyl amino ethyl pyrocatechol hydrochloride, 1,2-benzenediol, 4-2-3-4-hydroxyphenyl-1-methylpropyl amino ethyl-, hydrochloride, +-
CHEBI:4671
[H+].[Cl-].CC(CCC1=CC=C(O)C=C1)NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Dobutamine hydrochloride
C18H24ClNO3
1g
dobutamine hydrochloride, dobutamine hcl, dobutrex, inotrex, dl-dobutamine hydrochloride, dobutamina clorhidrato spanish, 4-2-4-4-hydroxyphenyl butan-2-ylamino ethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, +--4-2-3-p-hydroxyphenyl-1-methylpropyl amino ethyl pyrocatechol hydrochloride, 1,2-benzenediol, 4-2-3-4-hydroxyphenyl-1-methylpropyl amino ethyl-, hydrochloride, +-
BQKADKWNRWCIJL-UHFFFAOYNA-N
hydrogen 4-(2-{[4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-yl]amino}ethyl)benzene-1,2-diol chloride
65324
337.85
49745-95-1
MFCD00153795
14,3395
Soluble in water or ethanol with warming; Also soluble in methanol
[H+].[Cl-].CC(CCC1=CC=C(O)C=C1)NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
337.84
CHEBI:4671
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Dobutamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dobutamine hydrochloride
SDS Documentos