Learn More
Clorhidrato de dobutamina, Mikromol™
Código de producto. 17990996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17990996 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17990996 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0675.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de dobutamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dobutamine hydrochloride
CAS 49745-95-1
Nombres de analitos o componentes Dobutamine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H23 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Dobutamine hydrochloride, (RS)-4-[2-[[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]benzene-1,2-diol hydrochloride, 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (9CI), DL-Dobutamine hydrochloride, Dobutamine hydrochloride, Dobutrex, Inotrex, NSC 299583, dl-Dobutamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H
SMILES Cl.CC(CCc1ccc(O)cc1)NCCc2ccc(O)c(O)c2
Nombre IUPAC 4-[2-[4-(4-hidroxifenil)butan-2-ilamino]etil]benceno-1,2-diol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 337.84
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 337,1445 g/mol