Learn More
Dobutamine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16486906
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16486906 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16486906 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15746
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress Dobutamine hydrochloride is a synthetic catecholamine that acts on α1-AR, β1-AR, β2-AR (α-1, β-1 andβ-2 adrenoceptors). Dobutamine hydrochloride is a selective β1-AR agonist, relatively weak activity at α1-AR and β2-AR. Dobutamine hydrochloride can increase cardiac output and correct hypoperfusion.
Dobutamine hydrochloride is a synthetic catecholamine that acts on α1-AR, β1-AR, β2-AR (α-1, β-1 andβ-2 adrenoceptors). Dobutamine hydrochloride is a selective β1-AR agonist, relatively weak activity at α1-AR and β2-AR. Dobutamine hydrochloride can increase cardiac output and correct hypoperfusion.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dobutamine hydrochloride
CAS 49745-95-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H24ClNO3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (97.68 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (59.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(CCNC(C)CCC2=CC=C(O)C=C2)C=C1O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 337.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.84
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation