Learn More
Dobutamina EP Impureza C (como hidrocloruro), Mikromol™
Descripción
Dobutamina EP Impureza C (como hidrocloruro)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-4-(4-methoxyphenyl)butan-2-amine Hydrochloride |
| CAS | 51062-14-7 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-4-(4-methoxyphenyl)butan-2-amine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H29 N O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (3'R)-Ezetimibe, Dobutamine Hydrochloride Imp. C (EP), Dobutamine Imp. C (EP), N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-4-methoxy-alpha-methylbenzenepropanamine Hydrochloride (1:1), (2RS)-N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-ethyl]-4-(4-methoxyphenyl)-butan-2-amine Hydrochloride, Benzenepropanamine, N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-4-methoxy-alpha-methyl-, hydrochloride (9CI), Trimethoxy Dobutamine Hydrochloride, Dobutamine Related Compound C as Hydrochloride, Dobutamine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Dobutamine Impurity C as Hydrochloride |
| SMILES | Cl.COc1ccc(CCC(C)NCCc2ccc(OC)c(OC)c2)cc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 379.93 |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |