Learn More
DO3A, TRC
Código de producto. 30133667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133667 50 mg 50 miligramos
30137128 100 mg 100 miligramos
30009820 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133667 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49488550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 217973-03-0
Fórmula molecular C14H23N4O6 • 3(Na)
Peso molecular (g/mol) 412.32
Sinónimo Trisodium 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetate, 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic Acid Trisodium Salt
Nombre IUPAC 2,2',2' '-(1,4,7,10-tetraazazociclodecano-1,4,7-triil)triacetato
SMILES O=C(O[Na])CN1CCN(CC(O[Na])=O)CCN(CC(O[Na])=O)CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DO3A
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H26N4O6.3Na/c19-12(20)9-16-3-1-15-2-4-17(10-13(21)22)6-8-18(7-5-16)11-14(23)24;;;/h15H,1-11H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);;;/q;3*+1/p-3
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.13