Learn More
DO3A tert-Butyl ester, MedChemExpress
Código de producto. 16495946
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16495946 100 mg 100 miligramos
16451046 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16495946 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12692
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress DOTA tert-Butyl ester is a benxyl derivative of the cyclic tosamide; can be nitrated directly; is more convenient to incorporate the nitro group after deprotection lithium aluminum hydride.
DOTA tert-Butyl ester is a benxyl derivative of the cyclic tosamide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DO3A tert-Butyl ester
Forma física Solid
CAS 122555-91-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H50N4O6
Sinónimo DO3A tert-butyl DO3A-t-Bu-ester
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (121.43 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(OC(C)(C)C)CN1CCN(CC(OC(C)(C)C)=O)CCNCCN(CC(OC(C)(C)C)=O)CC1
Peso molecular (g/mol) 514.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.7
Porcentaje de pureza 98.0%