Learn More
DO34, MedChemExpress
Código de producto. 16497637
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497637 5 mg 5 miligramos
16464888 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16497637 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY1177715mg
MedChemExpress DO34 is a highly potent, selective and centrally active diacylglycerol lipase (DAGL) inhibitor, with an IC50 of 6 nM for DAGLα conversion of SAG to 2-AG, and an IC50 for DAGLβ.
DO34 is a highly potent, selective and centrally active diacylglycerol lipase (DAGL) inhibitor, with an IC50 of 6 nM for DAGLα conversion of SAG to 2-AG, and an IC50 for DAGLβ.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DO34
CAS 1848233-58-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H28F3N5O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.14 mM)
SMILES O=C(N1CC(CC2=CC=CC=C2)N(C(N3N=NC(C4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4)=C3)=O)CC1)OC(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 531.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 531.53
Porcentaje de pureza 98.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism