Learn More
Mettler Toledo™ Medidor de oxígeno disuelto NineFocus™ NF4000 Kit™
Description
- Diseñado para evolucionar: Mide hasta 4 parámetros con un módulo digital incorporado (DMM). Agregar módulos amplía la productividad del análisis
- Integridad de los datos: La gestión de usuarios totalmente flexible permite adaptar los grupos de usuarios a cualquier necesidad o situación y protege la configuración frente a cambios no deseados. Soporte total de cumplimiento con transferencia automática de datos y total cumplimiento con los estándares regulatorios de la industria.
- Resolución rápida de problemas: El diagnóstico del sensor con guía del usuario para la resolución de problemas reduce el tiempo de inactividad, monitorea el estado del sensor durante toda su vida útil y minimiza los errores.
- Huella flexible en el banco: terminal desmontable con pantalla táctil de 7 in para opciones de ubicación flexibles, lo que aumenta la facilidad de uso y la comodidad
- Operación sencilla: El intuitivo One Click™ Interfaz de usuario en 14 idiomas para comprobar resultados con un solo clic, simplifica la operación, ahorra tiempo y reduce errores.
- Resistente: la clasificación IP52 protege el instrumento contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua desde cualquier dirección y evita la corrosión.
- Máxima flexibilidad del sensor: compatibilidad total con sensores analógicos (por ejemplo, InLab ISM sensor) utilizando un módulo analógico
- El kit NF4000 incluye un módulo de medición, un InLab OptiOx Sensor Pro-DES, un brazo de electrodos y estándares para la calibración inicial
Specifications
Specifications
| Measurement Modes | Oxígeno disuelto |
| Tipos de sensores | Sensor óptico |
| Intervalo (OD polarográfica) | 0,000 a 50 mg/l (ppm) |
| Exactitud (OD polarográfica) | ±0,1 mg/L de 0 - 8; ±0,2 mg/L de 8 - 20; ±10% de 20 a 50 |
| Modos de calibración | Soporte de calibración, Verificación guiada, Menú multilingüe, Métodos sencillos, Pantalla táctil |
| Resolución (temperatura) | 0,1 °C |
| Exactitud (temperatura) | ±0,1 °C entre 0 °C y 100 °C |
| Tipo de pantalla | TFT en color (7 in) |
| Opción de retroiluminación | Sí |
| Memoria | 3000 conjuntos de resultados |
| Show More |