Learn More
DO-264, MedChemExpress
Código de producto. 16495586
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495586 100 mg 100 miligramos
16474788 10 mg 10 miligramos
16451057 50 mg 50 miligramos
16427537 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495586 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114157
MedChemExpress DO-264 is a selective and in vivo-active inhibitor of Abhydrolase Domain Containing 12 (ABHD12), with an IC50 of 11 nM.
DO-264 is a selective and in vivo-active inhibitor of Abhydrolase Domain Containing 12 (ABHD12), with an IC50 of 11 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DO-264
CAS 2301866-59-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H20Cl2F3N5O2S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (179.08 mM)
SMILES S=C(NC1=CC=CN=C1)NC2CCN(C3=NC=CC(OC4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4Cl)=C3Cl)CC2
Peso molecular (g/mol) 558.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.4
Porcentaje de pureza 98.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation