Learn More
Descrizione
La mezcla de dNTP Thermo Scientific™ contiene 10 mm de cada componente dATP, dTTP, dCTP y dGTP.
Para uso directo en PCR, transcripción inversa y otras aplicaciones.
- Aplicación probada en: —PCR de largo alcance (40 kb), —Síntesis de ADNc y RT-PCR, —PCR en tiempo real, —PCR estándar, —PCR de alta fidelidad
- Altamente estable: el pH neutro de las soluciones de nucleótidos asegura estabilidad durante el almacenamiento a largo plazo
- Sin ADN humano ni E. coli.
- Pureza superior al 99 % confirmada mediante HPLC
Specifica
Specifica
| Concentración | 10 mm |
| Contenido y almacenamiento | dNTP Mix (10 mM) contains premixed dATP, dCTP, dGTP and dTTP at a final concentration of 10 mM (0.2 mL) Store at –20°C. |
| Formulario | Líquido |
| Etiqueta o tinte | Sin marcar |
| Grado de pureza o calidad | > 99 % |
| Cantidad | 0,2 ml (total: 8 μmol) |
| Condiciones de envío | Dry Ice |
| Para utilizar con (aplicación) | Standard PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR) |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?