Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla de dNTP (10 mM cada uno)
Código de producto. 10319879 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,2 ml (total: 8 μmol)
1 ml (total: 40 μmol)
5 x 1 ml (total: 200 μmol)
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
1 ml
paquete de 10
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10319879 1 ml (total: 40 μmol) 1 ml
10610851 0,2 ml (total: 8 μmol) 0.20 ml
11853933 5 x 1 ml (total: 200 μmol) paquete de 5
16395518 10 x 1 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10319879 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R0192
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mezcla de dNTP Thermo Scientific™, 10 mm cada componente dATP, dTTP, dCTP y dGTP.
La mezcla de dNTP Thermo Scientific™ contiene 10 mm de cada componente dATP, dTTP, dCTP y dGTP.
Para uso directo en PCR, transcripción inversa y otras aplicaciones.
  • Aplicación probada en: —PCR de largo alcance (40 kb), —Síntesis de ADNc y RT-PCR, —PCR en tiempo real, —PCR estándar, —PCR de alta fidelidad
  • Altamente estable: el pH neutro de las soluciones de nucleótidos asegura estabilidad durante el almacenamiento a largo plazo
  • Sin ADN humano ni E. coli.
  • Pureza superior al 99 % confirmada mediante HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 mM
Contenido y almacenamiento dNTP Mix (10 mM) contains premixed dATP, dCTP, dGTP and dTTP at a final concentration of 10 mM (1 mL)
Store at –20°C.
Formulario Líquido
Etiqueta o tinte Sin marcar
Grado de pureza o calidad > 99%
Cantidad 1 ml (total: 40 μmol)
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)