Learn More
Tocris Bioscience™ DNQX
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001058 10 mg 10 miligramos
30001059 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001058 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0189/10
Selective non-NMDA iGluR antagonist
Selective non-NMDA receptor antagonist.
Water-soluble Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2379-57-9
Fórmula molecular C8H4N4O6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DNQX
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.14
Pureza >98%
Peso molecular 252.14