Learn More
DNQX, MedChemExpress
Description
DNQX (FG 9041), a quinoxaline derivative, is a selective, potent competitive non-NMDA glutamate receptor antagonist (IC50s = 0.5, 2 and 40 μM for AMPA, kainate and NMDA receptors, respectively).
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | DNQX |
| Forma física | Powder |
| CAS | 2379-57-9 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C8H4N4O6 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | FG 9041 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 35 mg/mL (138.81 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Show More |