missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNMT1(phospho S714) & DNMT1 Protein Phosphorylation Antibody Pair, Abnova™

Código de producto. 16101534
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad unitSize
16101534 1 Set 1 set
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16101534

Marca: Abnova DP0017.1Set

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Antibody Pair

This protein phosphorylation antibody pair set comes with two antibodies, one against the DNMT1 protein, and the other against the specific S714 phosphorylated site of DNMT1 for use in in situ Proximity Ligation Assay.

Especificaciones

Antígeno DNMT1
Aplicaciones In situ PLA
Conjugado Unconjugated
génica DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 1
Alias de gen AIM/CXXC9/DNMT/FLJ16293/MCMT/MGC104992
Símbolos de los genes DNMT1
Cantidad 1 Set
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1786
Incluye Antibody pair set content: 1. Phospho-DNMT1 S714 rabbit polyclonal antibody (20 ul) In PBS (0.09% (w/v) sodium azide) 2. DNMT1 mouse monoclonal antibody (40 ug) In 1x PBS, pH 7.2 *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Tipo de producto Ab Pair
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.