Learn More
Thermo Scientific Chemicals Reactivo DNAzol™
Código de producto. 15423379
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 ml
100 ml
200mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
200 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15423379 200mL 200 ml
15403379 50 ml 50 ml
15413379 100 ml 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15423379 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60637.AH
Solicitar formato a granel o personalizado
El reactivo DNAzol∣r es un reactivo electroforético completo y listo para su uso para aislar el ADN genómico de muestras sólidas y líquidas de origen animal, vegetal, levadura y bacteriano.
DNAzol™ Reagent is used as an electrophoretic reagent for the isolation of genomic DNA from solid and liquid samples of animal and plant origin
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Reactivo completo y listo para usar para el aislamiento de ADN genómico de muestras sólidas y líquidas de origen animal y vegetal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul-verde
Para utilizar con (aplicación) Reactivo completo y listo para usar para el aislamiento de ADN genómico de muestras sólidas y líquidas de origen animal y vegetal
Tipo de producto Reactivo de extracción de ADN
Cantidad 200mL
Formulario Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • DNAzol Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid