Learn More
DNase I from Bovine Pancreas, Thermo Scientific™
Código de producto. 15845278 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mg
Tamaño de la unidad:
20 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15845278 20 mg 20 miligramos
1 options
Código de producto. 15845278 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J14340.F+
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Derived from Bovine pancreas.
  • Synonym: E.C.3.1.21.1
  • MDL: MFCD00130917
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tipo de producto Cell Lysis Enzyme
Fuente de dadores Bovine Pancreas
Formulario Lyophilized
Cantidad 20 mg
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.