Learn More
DNase I from Bovine Pancreas, Thermo Scientific™
Código de producto. 15845278 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mg
Tamaño de la unidad:
20 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15845278 20 mg 20 miligramos
1 options
Código de producto. 15845278 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J14340.F+
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Derived from Bovine pancreas.
  • Synonym: E.C.3.1.21.1
  • MDL: MFCD00130917
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cell Lysis Enzyme
Fuente de dadores Bovine Pancreas
Formulario Lyophilized
Cantidad 20 mg