Learn More
Thermo Scientific™ Agar DNASE
Código de producto. 11983462
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Agar ADNasa
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
11983462 Agar ADNasa paquete de 10
1 options
Código de producto. 11983462 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO0128A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.10€
    21.92€ / paquete de 10
    Ahorro 3.18€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Detecte las enzimas desoxirribonucleasas microbianas, en concreto, de estafilococos con este medio diferencial listo para su uso.
Detecte las enzimas desoxirribonucleasas microbianas, en concreto, de estafilococos con el agar ADNasa Thermo Scientific™ Oxoid™. Una ADNasa (desoxirribonucleasa) es cualquier enzima que cataliza la disociación de las uniones fosfodiéster del ADN que provocan su degradación. Los organismos que producen enzimas ADNasa en cantidades suficientes para hidrolizar el ADN muestran zonas transparentes alrededor de las colonias. El medio se utiliza principalmente para identificar estafilococos, pero también se puede emplear para detectar la actividad de ADNasa en otros organismos.
Use el agar ADNasa para la detección diagnóstica de la actividad enzimática de la desoxirribonucleasa en los estafilococos y otros organismos.
  • Diferencia con facilidad el Staphylococcus aureus del Staphylococcus epidermidis y otras especies de Staphylococcus debido a la abundante producción de ADNasa en Staphylococcus aureus. 1,2,3
  • Ayuda en la diferenciación e identificación de Serratia marcescens no pigmentada (reacción positiva) de Klebsiella-Enterobacter (reacción negativa) 4.
  • Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo claro
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Descripción Agar ADNasa
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5 g ± 1,0 g
Tipo de empaquetado Placas de 10 x 90 mm envasadas con película
Cantidad 10/paq.