Learn More
Invitrogen™ DNAJC12 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_2M15)
Código de producto. 30829532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30829532 50 μL
30830120 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30829532 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA565506
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
DNAJC12 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
This gene encodes a member of a subclass of the HSP40/DnaJ protein family. Members of this family of proteins are associated with complex assembly, protein folding, and export. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno DNAJC12
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon K01_2M15
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM tris glycine with 0.05% BSA, 40% glycerol, 150mM NaCl and 0.01% sodium azide; pH 7.4
génica DNAJC12
N.º de referencia del gen Q9UKB3
Alias de gen DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 12; DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C12; dnaJ homolog subfamily C member 12; DnaJ subfamily C member 12-like protein; DNAJC12; DnaJ-like protein subfamily C member 12-like protein; J domain containing protein 1; J domain containing protein 1 (JDP1); J domain protein 1; j domain-containing protein 1; JDP1; mJDP1
Símbolos de los genes DNAJC12
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human DNAJC12.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56521
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.