Learn More
Macherey-Nagel™ Juego de ADN para NucleoBond™ RNA Soil Mini
Descripción
- Juego de elución de ADN (se requiere un kit NucleoBond™ RNA Soil Mini)
- Preparación paralela de ARN y ADN a partir de muestras de suelo
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Kit |
| Isolation Technology | Membrana de sílice |
| Tipo de muestra | Suelo |
| Para utilizar con (equipo) | NucleoBond™ Kit de suelo de ARN |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de RNA |
| N.º de reacciones | 50 |
| Tamaño de muestra | 1-2 g |
| Tiempo de prueba | 15 min/12 prep. |
| Producción | 5-50 μgramo |
Para uso exclusivo en investigación